Merck
727520
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)quinoline
≥96.5% (GC)
Szinonimák:
α-Bromoquinaldine, 2-Quinolinylmethyl bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8BrN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.08
Beilstein:
115410
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥96.5% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥96.5% (GC)
Forma
powder
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
BrCc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H8BrN/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-6H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNAYPIDFVQLEDK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)