Merck
724238
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5-acetyl chloride
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
C6D5CH2COCl
Molekulatömeg:
159.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
form
liquid
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.206 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
2-8°C
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLJVXDMOQOGPHL-RALIUCGRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)