Merck
612987
Supelco
Chloroform solution
NMR reference standard, 3% in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.2 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
NMR reference standard
analytical standard
Minőségi szint
összetétel
TMS, 0.2%
koncentráció
3% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
technika/technikák
NMR: suitable
NMR cső méret
5 mm × 8 in.
Formátum
single component solution
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
1H line shape
Mennyiség
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F
Lobbanási pont (C)
-17 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
NMR reference standards ensure proper instrument performance. Review key operational parameters for these standards such as pw90, sensitivity, resolution and line shape.