Merck
696633
Sigma-Aldrich
PIPES-d18
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
Piperazine-N,N′-bis(2-ethanesulfonic acid)-d18
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8D18N2O6S2
Molekulatömeg:
320.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥98% (CP)
form
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
>300 °C
tömegeltolódás
M+18
SMILES string
[2H]OS(=O)(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2/hD2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHPYMWDTONKSCO-SVSBSETCSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)