Fontos dokumentumok
722138
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
Szinonimák:
1-Methylpyrazole-5-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
form
solid
mp
220-225 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
Cn1nccc1C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-4(5(8)9)2-3-6-7/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JREJQAWGQCMSIY-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)