Merck
717355
Sigma-Aldrich
D-Glucose-5-13C
98 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
Labeled Glucose, Dextrose-5-13C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC5H12O6
Molekulatömeg:
181.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
form
solid
mp
150-152 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
OC[13C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-XCIUHENGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)