Fontos dokumentumok
716960
Sigma-Aldrich
Gold microrods
dispersion (H2O)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Au
Molekulatömeg:
196.97
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.23
Forma
colloidal suspension
dispersion (H2O)
Minőségi szint
tartalmaz
CTAB as stabilizer
koncentráció
50 μg/mL in H2O
átmérő × H
200 nm × 1,000 nm ± 20%
átmérő
200 nm
pH
3.0-5.0
sűrűség
1 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
(<10% CV length, monodispersity)
>95 (rods)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Fizikai tulajdonságok
Do not freeze, quality lost if frozen even once. Please keep at approximately 4 °C
Jogi információk
This product was produced under the methods claimed in U.S. Pat. Nos. 8,956,440 and 8,241,922
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.