Fontos dokumentumok
716820
Gold nanorods
10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O
Szinonimák:
Au nanorods, Gold nanorod
About This Item
Javasolt termékek
form
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
Minőségi szint
tartalmaz
CTAB as stabilizer
koncentráció
>30 μg/mL in H2O
átmérő × H
10 nm × 41 nm ± 10%
szennyeződések
<0.1% CTAB
<0.1% ascorbic acid
átmérő
10 nm
pH
3-5
sűrűség
1 g/mL at 25 °C
λmax
808 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/Au
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai tulajdonságok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.