Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
716952
Sigma-Aldrich
Gold nanowires
diam. × L 30 nm × 6,000 nm, dispersion (H2O)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Au
Molekulatömeg:
196.97
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.23
Forma
dispersion (H2O)
nanowires
Minőségi szint
tartalmaz
<3.5% CTAB as stabilizer
koncentráció
>50 μg/mL
átmérő × H
30 nm × 6,000 nm
pH
3.0-5.0
sűrűség
1 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
(<20% CV, monodispersity)
>95 (nanowires)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Fizikai tulajdonságok
Do not freeze, quality lost if frozen even once. Please keep at approximately 4 °C
Jogi információk
This product was produced under the methods claimed in U.S. Pat. Nos. 8,956,440 and 8,241,922
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Összes mutatása