Merck
716294
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
≥94%
Méret kiválasztása
1 G
24 000,00 Ft
24 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
24 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H3F4N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
24 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥94%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.400
sűrűség
1.355 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Fc1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFNQBXZKPUBEIX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Preparation of aminopyridines via amination reactions
Catalytic ligand for:
  • Regioselective preparation of tetramethylbiphenyls via aerobic oxidative coupling of xylene catalyzed by palladium
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
75.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
23.9 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)