Fontos dokumentumok
Z3003
Zardaverine
powder, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
6-(4-Difluoromethoxy-3-methoxyphenyl)-3(2H)-pyridazinone
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Zardaverine,
Minőségi szint
SMILES string
COc1cc(ccc1OC(F)F)C2=NNC(=O)C=C2
InChI
1S/C12H10F2N2O3/c1-18-10-6-7(2-4-9(10)19-12(13)14)8-3-5-11(17)16-15-8/h2-6,12H,1H3,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJMQDJPMQIHLPB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PDE3A(5139) , PDE3B(5140) , PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144) , PDE5A(8654) , PDE7A(5150)
rat ... Pde2a(81743) , Pde4a(25638)
Alkalmazás
- to study its effects on human colonic epithelial cells
- to study its effects on junctional proteins in Sertoli cells
- to study its effects on phosphodiesterase 3 A (PDE3A) expression in various tumor cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?