Merck
715778
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenyl)propionaldehyde
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.529
sűrűség
1.037 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
COc1ccc(CCC=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-8H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOXCMZXXNOSBHU-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)