Merck
592951
Sigma-Aldrich
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde
95%
Szinonimák:
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-1-propanal, 3-[(Carbobenzyloxy)amino]propionaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2O2CNHCH2CH2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
52-57 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
amine
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO3/c13-8-4-7-12-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,8H,4,7,9H2,(H,12,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQMOZOQTXKMYSK-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)