Merck
671657
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium dimethyl phosphate
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H17N2O4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
szennyeződések
≤1.0% water
funkcionális csoport
phosphate
SMILES string
COP([O-])(=O)OC.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2H7O4P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-5-7(3,4)6-2/h4-6H,3H2,1-2H3;1-2H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTKUDOCGUOSPGV-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vishal Sharma et al.
Bioresource technology, 285, 121319-121319 (2019-04-14)
Ionic liquid (IL) pretreatment represents an effective strategy for effective fractionation of lignocellulosic biomass (LB) to fermentable sugars in a biorefinery. Optimization of combinatorial pretreatment of sugarcane bagasse (SCB) with IL (1-butyl-3-methylimidazolium chloride [Bmim]Cl) and surfactant (PEG-8000) resulted in enhanced
Parushi Nargotra et al.
Bioresource technology, 289, 121611-121611 (2019-06-18)
The current study presents the first ever report of surfactant (Tween-20) assisted ionic liquid IL, (1-ethyl-3-methylimidazolium methane sulphonate [Emim][MeSO3]) pretreatment of Parthenium hysterophorus biomass, its saccharification by in-house developed enzyme cocktail from Aspergillus aculeatus PN14, and fermentation of sugars to