Fontos dokumentumok
711233
2′,4′,5′-Trimethoxyacetophenone
97%
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H14O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
98-102 °C
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
COc1cc(OC)c(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)8-5-10(14-3)11(15-4)6-9(8)13-2/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUTMBHHLVSFJIP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)