Merck
728985
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H3ClF2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
68-73 °C
funkcionális csoport
aldehyde
chloro
fluoro
SMILES string
Fc1cc(Cl)cc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GTTVSBCPMJQRSP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)