Fontos dokumentumok
701912
Kit for Creating Hydrophilic PDMS Surface
About This Item
Javasolt termékek
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Minőségi szint
Alkalmazás
javasolt
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
26.1 °F
Lobbanási pont (C)
-3.3 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The present publication focuses on synthesis and characterization of nanothick, chemically grafted polymer films (polymer brushes) on various inorganic and polymeric substrates.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Protocols
Create durable hydrophilic PDMS surface appropriate for multiple printing applications using hydrophilic inks.
Use of this kit results in a durable hydrophilic PDMS surface.
Related Content
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.