Merck
699357
Sigma-Aldrich
4-(Chloroacetyl)morpholine
97%
Szinonimák:
2-Chloro-1-(4-morpholinyl)ethanone, 2-Chloro-1-morpholinoethanone, 2-Morpholino-2-oxoethyl chloride, 4-Morpholinylcarbonylmethyl chloride, N-(Chloroacetyl)morpholine, Chloroacetic acid morpholide, Chloroacetic acid morpholine amide, Morpholine chloroacetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10ClNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.60
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.512
mp
26-30 °C
sűrűség
1.257 g/mL at 25 °C
SMILES string
ClCC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H10ClNO2/c7-5-6(9)8-1-3-10-4-2-8/h1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)