Merck
657697
Sigma-Aldrich
(1R,1′R,2S,2′S)-DuanPhos
Szinonimák:
(1R,1′R,2S,2′S)-2,2′-Di-tert-butyl-2,3,2′,3′-tetrahydro-1H,1′H-(1,1′)biisophosphindolyl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H32P2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
382.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
optikai aktivitás
[α]20/D +18°, c = 1 in chloroform
Minőségi szint
mp
214-246 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CC(C)(C)P1Cc2ccccc2C1C3P(Cc4ccccc34)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H32P2/c1-23(2,3)25-15-17-11-7-9-13-19(17)21(25)22-20-14-10-8-12-18(20)16-26(22)24(4,5)6/h7-14,21-22H,15-16H2,1-6H3/t21-,22-,25-,26-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCBRTCFUVLYSKU-SAZLYLDSSA-N
Általános leírás
(1R,1′R,2S,2′S)-DuanPhos is an electron-rich chiral phosphine ligand mainly for transition metal catalyzed asymmetric hydrogenation.
Alkalmazás
Chiral Quest Phosphine Ligands for Asymmetric Hydrogenation
Catalytic ligand used for:
  • Stereoselective synthesis of cyano-substituted dihydropyrroles by annulation of cyanoallenes
  • Rhodium-catalyzed intermolecular enantioselective hydroacylation of alkynes to give alpha- and beta-substituted unsaturated ketones by kinetic resolution
  • Stereoselective preparation of β-amino nitriles via rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation of amino acrylonitriles
  • Stereoselective preparation of anti-1,3-amino alcohols via rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation of β-ketoenamide intermediates
  • Stereoselective preparation of acetylaminoindane via rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation of acetylaminoindene
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Sigma-Aldrich has research quantities of a series of Zhang’s chiral phosphines for catalytic asymmetric hydrogenations.