Merck
687057
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenyl)-1H-imidazole
96%
Szinonimák:
5-(4-Bromophenyl)-3H-imidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H7BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
mp
139-143 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-12-9/h1-6H,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLIOAWKNPLJMID-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)