Merck
751294
Sigma-Aldrich
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
97%
Szinonimák:
4-Ketocyclohexanecarboxylic acid, Cyclohexanone-4-carboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H10O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
67-71 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H10O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWLXUYGCLDGHJJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T Kaneda et al.
European journal of biochemistry, 218(3), 997-1003 (1993-12-15)
We have previously demonstrated that Corynebacterium cyclohexanicum degrades cyclohexanecarboxylic acid, a bacteriocide, through a pathway including the aromatization of 4-oxocyclohexanecarboxylic acid to 4-hydroxybenzoic acid [Kaneda, T. (1974) Biochem. Biophys. Res. Commun. 58, 140-144]. Aromatization has now been shown to be