Merck
678864
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthylamine
96%
Szinonimák:
(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)amine, 2-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-Aminotetralin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H13N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
bp
110 °C/5 mmHg
mp
34-38 °C
SMILES string
Nc1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C10H13N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOXOFSFWYLTCFU-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)