Fontos dokumentumok
711314
Methyl(triphenylphosphine)gold(I)
98%
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3P · AuCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
474.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: gold
reagent type: catalyst
mp
158 °C (dec.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Au].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.CH3.Au/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;1H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GTYPEKWTQNTEKM-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?