Fontos dokumentumok
8.52339
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pen(Trt)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-Pen(Trt)-OH, Fmoc-α, α-dimethyl-Cys(Trt)-OH,Fmoc-S-trityl-L-penicillamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C39H35NO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
613.76
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-Pen(Trt)-OH, Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
thiol
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C39H35NO4S/c1-38(2,45-39(27-16-6-3-7-17-27,28-18-8-4-9-19-28)29-20-10-5-11-21-29)35(36(41)42)40-37(43)44-26-34-32-24-14-12-22-30(32)31-23-13-15-25-33(31)34/h3-25,34-35H,26H2,1-2H3,(H,40,43)(H,41,42)/t35-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSGMGAINOILNJR-PGUFJCEWSA-N
Általános leírás
Fmoc-Pen(Trt)-OH is the standard building block for the introduction of penicillamine amino-acid residues by Fmoc SPPS. The side-chain thiol protecting group (Trt) is removed during the standard TFA-mediated cleavage reaction.
Associated Protocols and Technical Articles:
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Alkalmazás
Fmoc-Pen(Trt)-OH has been recently used in the synthesis of disulfide surrogate peptides.
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3