8.52338
Fmoc-thioproline
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-thioproline, Fmoc-thiaproline,Fmoc-thiazolidine-4-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
S1CN([C@@H](C1)C(=O)O)C(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4
InChI
1S/C19H17NO4S/c21-18(22)17-10-25-11-20(17)19(23)24-9-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,21,22)/t17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUWNZLPLVVGCMO-KRWDZBQOSA-N
Related Categories
Általános leírás
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] M. Villain, et al. in ′Peptides: The wave of the future, Proc. Second Int.& 17th American Peptide Symposium′, M. Lebl & R A. Houghten (Eds), American peptide Society, 2001, pp. 107.
Analízis megjegyzés
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK
WGK 3