Merck
670308
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Methoxydiphenylmethyl)pyrrolidine
95% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H21NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
267.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
95% (HPLC)
optikai tisztaság
ee: ≥99.5% (HPLC)
funkcionális csoport
ether
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-20-18(17-13-8-14-19-17,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,19H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CGUGCZSRPDCLBT-QGZVFWFLSA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)