Fontos dokumentumok
661422
D-Glucose-1,2-13C2
endotoxin tested, 99 atom % 13C
Szinonimák:
Labeled Glucose, Dextrose-1,2-13C2
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
alkalmasság
endotoxin tested
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C@@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZCGUPFRVQAUEE-SZEFTZBMSA-N
Alkalmazás
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)