Merck
656941
Sigma-Aldrich
Diethyl maleate-1,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5O13COCH=CH13COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Forma
solid
molekulatömeg
174.16 by atom % calculation
bp
225 °C
mp
-10 °C
sűrűség
1.076 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
CCO[13C](=O)\C=C/[13C](=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-/i7+1,8+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEPRKVQEAMIZSS-PAIDASCPSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)