Merck
655031
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenethyl bromide
97%
Szinonimák:
2-Methoxy-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4CH2CH2Br
Molekulatömeg:
215.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.558 (lit.)
bp
105.5-110.5 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
COc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H11BrO/c1-11-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIIJKBSUGZNVQN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)