Merck
645532
Sigma-Aldrich
4-Cyanoindole
97%
Szinonimák:
Indole-4-carbonitrile
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
117-121 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
N#Cc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-7-2-1-3-9-8(7)4-5-11-9/h1-5,11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEUFGDDOMXCXFW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors as potential anticancer immunomodulators
Reactant for stereoselective preparation of γ-lactones via prolinol silyl ether catalyzed Friedel-Crafts alkylation reaction
Reactant for iridium-catalyzed borylation reactions
Reactant for parallel synthesis of N-benzylisatin oximes as JNK3 MAP kinase inhibitors
Reactant for preparation of N-aryl indoles
Reactant for preparation of conformationally restricted indole cyclopropylmethylamines as selective serotonin reuptake inhibitors
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)