Merck
692018
Sigma-Aldrich
3-Methylphenethyl bromide
96%
Szinonimák:
1-(2-Bromoethyl)-3-methylbenzene, 1-Bromo-2-m-tolylethane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H11Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
199.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.550
bp
101-103 °C/11 mmHg
sűrűség
1.307 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Cc1cccc(CCBr)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-3-2-4-9(7-8)5-6-10/h2-4,7H,5-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STQJFINZGUXVEX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.9 °F
Lobbanási pont (C)
109.4 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)