Merck
654000
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline methyl ester
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H19NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
245.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
82-86 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZMNEDXVUJLQAF-YUMQZZPRSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)