Fontos dokumentumok
653667
Sigma-Aldrich
Pd(0) EnCat® 30NP
wet, nanoparticles, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd(0) loading (dry basis)
Szinonimák:
Palladium(0), microencapsulated in polyurea matrix
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Pd
Molekulatömeg:
106.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Forma
nanoparticles
wet
Minőségi szint
tartalmaz
0.35-0.43 mmol/g pallladium(0) (dry basis)
45% water
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
a címkézés mértéke
0.4 mmol/g Pd(0) loading (dry basis)
súly
Unit weight includes weight of water.
Általános leírás
Pd(0) EnCat® 30NP may be used as a catalyst for the selective reduction of aromatic aldehydes, ketones and epoxides to form the corresponding alcohols via hydrogenation.
Egyéb megjegyzések
Encapsulated Pd catalyst reduction of aryl ketones and benzyl ethers.
Matrix content 30%
Jogi információk
Pd EnCat® technology.
EnCat is a registered trademark of Reaxa Ltd.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Self-heat. 1
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Steven V Ley et al.
Organic letters, 5(24), 4665-4668 (2003-11-25)
[reaction: see text] Pd nanoparticles (approximately 2 nm in size) microencapsulated in polyurea is an efficient and recyclable catalyst for reductive ring-opening hydrogenolysis of epoxides, using either HCOOH/Et(3)N or H(2) as a hydrogen donor.
Related Content
Homogeneous palladium catalysts are widely utilized due to their versatility, reactivity and functional group tolerance.