Fontos dokumentumok
653195
2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid
97%
Összes fotó(2)
About This Item
Lineáris képlet:
H3COC6H3(Br)CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
245.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
127-131 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
SMILES string
COc1ccc(CC(O)=O)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-13-7-3-2-6(4-9(11)12)8(10)5-7/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQELSBAAFMYSMG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?