Merck
B64202
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3,5-dimethylphenol
99%
Szinonimák:
4-Bromo-3,5-xylenol
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H2(CH3)2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.06
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
mp
113-115 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)cc(C)c1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)