Merck
652288
Sigma-Aldrich
Hydrotalcite, synthetic
Szinonimák:
Magnesium aluminum hydroxycarbonate
About This Item
Lineáris képlet:
Mg6Al2(CO3)(OH)16 · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
603.98
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
powder
Forma
powder
Minőségi szint
sűrűség
2.0 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O[Mg+].O[Mg+].O[Mg]O.O[Mg]O.O[Mg]O.O[Mg]O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Al.6Mg.20H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;;;;20*1H2/q;2*+3;6*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-18
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWZFXELTLAQOKC-UHFFFAOYSA-A
Alkalmazás
Not easily dispersed in water; has excellent dispersibility in polymer solutions.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Alfonso Cornejo et al.
Biomolecules, 10(9) (2020-09-24)
Lignocellulosic materials are promising alternatives to non-renewable fossil sources when producing aromatic compounds. Lignins from Populus salicaceae. Pinus radiata and Pinus pinaster from industrial wastes and biorefinery effluents were isolated and characterized. Lignin was depolymerized using homogenous (NaOH) and heterogeneous