Fontos dokumentumok
682659
Nanoclay, hydrophilic bentonite
Szinonimák:
Nanomer® PGV, Nanomer® clay, Montmorillinite clay, bentonite
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
részecskeméret
≤25 μm
SMILES string
[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Al]21O[Al](O2)O1.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KARVSHNNUWMXFO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Rheology control
- Increase barrier
- Enhance chemical resistance
Jogi információk
Product of Nanocor®, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nanoclays are clay minerals optimized for use in clay nanocomposites– multi-functional material systems with several property enhancements targeted for a particular application.
Nanoclays like montmorillonite and bentonite are used in polymer-clay nanocomposites, rheology modifiers, and drug delivery carriers.
We have discussed shortly the applications of 1:1 and 2:1 phyllosilicate material in membrane technology, as well as the basic geometric understanding of their layered structures.