Merck
651990
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenethyl bromide
97%
Szinonimák:
1-Chloro-4-(2-bromoethyl)benzene, 4-Chloro-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CH2CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
219.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.5715 (lit.)
bp
76-78 °C/0.3 mmHg (lit.)
sűrűség
1.5080 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
chloro
SMILES string
Clc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YAFMYKFAUNCQPU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)