Fontos dokumentumok
651494
Gallium phosphide
(single crystal substrate), <111>, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
Szinonimák:
Gallium monophosphide
Forma
(single crystal substrate)
ellenállás
~0.3 Ω-cm
átmérő × vastagság
2 in. × 0.5 mm
mp
1480 °C
sűrűség
4.13 g/mL at 25 °C
félvezető tulajdonságok
<111>
SMILES string
[P]#[Ga]
InChI
1S/Ga.P
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZXMRANICFIONG-UHFFFAOYSA-N
Fizikai tulajdonságok
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Protocols
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.