Merck
595721
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol
97%
Szinonimák:
(R)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol, (R)-3,3′-Dibromo-[1,1′-Binaphthalene]-2,2′-diol, (R)-Dibromo-1,1′-Bi-2,2′-naphthol, (R)-Dibromo-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diol, (R)-Dibromo-1,1-Binaphthol, (R)-Dibromo-BINOL, (R)-Dibromo-bi-2-naphthol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H12Br2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
444.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
256-260 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1cc2c(c(c1O)c3c4c(cc(c3O)Br)cccc4)cccc2
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-15-9-11-5-1-3-7-13(11)17(19(15)23)18-14-8-4-2-6-12(14)10-16(22)20(18)24/h1-10,23-24H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRTBEAXHUYEXSY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
(R)-(+)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol reacts with zirconium(IV) tert-butoxide to form a chiral zirconium complex, which can efficiently catalyze:
  • anti-selective catalytic asymmetric aldol reactions of silyl enol ethers with aldehydes
  • asymmetric intramolecular [3+2] cycloaddition of hydrazone/olefins
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Highly anti-selective catalytic asymmetric aldol reactions.
Ishitani H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(22), 5403-5404 (2000)
Asymmetric intramolecular [3+2] cycloaddition reactions of acylhydrazones/olefins using a chiral zirconium catalyst.
Kobayashi S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(46), 13678-13679 (2002)
Cikkek
We present an article concerning BINOL and Derivatives.
A BINOL-ra és származékaira vonatkozó cikket mutatunk be.