Merck
644919
Sigma-Aldrich
3-Methylpyrazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
225-230 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
Cc1n[nH]cc1C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-4(5(8)9)2-6-7-3/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLYYXPDTFLUERX-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Megumi Iwasaki et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(3), 384-389 (2015-07-16)
Elution profiles of kynurenic acid (KYNA) and 7-chlorokynurenic acid (Cl-KYNA) were examined by high-performance liquid chromatography (HPLC) using a triazole-bonded stationary phase column (Cosmosil® HILIC) under isocratic elution of a mobile phase consisting of CH3 CN-aqueous 10 mm ammonium formate between
Naomi Haruta et al.
Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and biological sciences, 87(10), 641-648 (2011-12-14)
A determination method for 3-methylpyrazole-5-carboxylic acid (MPC), an inhibitor of D-amino acid oxidase (DAAO), in rat plasma was developed by using high-performance liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS). The structural isomer of MPC, 3-methylpyrazole-4-carboxylic acid, was used as an internal standard, and