Merck
644676
Sigma-Aldrich
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
Szinonimák:
3-Carboxy-5-methylisoxazole, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
mp
106-110 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
Cc1cc(no1)C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-2-4(5(7)8)6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNMPIJWVMVNSRD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Click/aza-Michael or Click/oligomeric alkyl carbodiimide esterification reactions
  • Preparation of aminopyrazole amide derivatives as Raf kinase inhibitors in melanoma cells
  • Preparation of trifluoromethoxyphenyl(thiazolyl)pyrroles and other heterocycle-bearing polyfunctionalized pyrroles via chain heterocyclization
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)