Merck
688290
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-buten-2-ylboronic acid pinacol ester
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H21BO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.450
sűrűség
0.888 g/mL at 25 °C
SMILES string
C\C(C)=C(/C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-8(2)9(3)12-13-10(4,5)11(6,7)14-12/h1-7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LMHXDKYPKRJWKS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
160.0 °F
Lobbanási pont (C)
71.1 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)