Fontos dokumentumok
GF18149238
Iron oxide
powder, max. particle size 50 micron, weight 50 g, purity 99.9%
Szinonimák:
FE596010
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.23
Teszt
99.9%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 181-492-38
súly
50 g
maximum részecskeméret
50 μm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)