Merck
635081
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-13C5,15N2,d10
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 96 atom % D, 95% (CP)
Szinonimák:
L-Glutamine-ul-13C,15N,d
About This Item
Lineáris képlet:
D215N13CO(13CD2)213CD(15ND2)13CO2D
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 13C
98 atom % 15N
96 atom % D
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
185 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+17
SMILES string
[2H]O[13C](=O)[13C@@]([2H])([15N]([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C](=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4+1,5+1,6+1,7+1/hD5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDXPYRJPNDTMRX-STHRCCDNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)