Merck
634409
Sigma-Aldrich
Zinc titanate
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Szinonimák:
Zinc titanium oxide
About This Item
Lineáris képlet:
ZnTiO4 · ZnTiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99% trace metals basis
form
nanopowder
részecskeméret
<100 nm (BET)
SMILES string
[Ti++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3O.Ti.Zn/q;2*-1;;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJSKLKQRHSKRDZ-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Product of Engi-Mat Co.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chang, Y-S. et al.
J. Alloy Compounds, 354, 303-303 (2003)
Preparation of zinc titanate nanoparticles and their photocatalytic behaviors in the photodegradation of humic acid in water
Wang Y, et al.
Ceramics International, 38(5) (2012)
Influence of nanostructured zinc titanate, zinc oxide or titanium dioxide thin film coated on fluorine doped tin oxide as working electrodes for dye-sensitized solar cell.
Habibi MH, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 7(8), 6787-6798 (2012)
Cikkek
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.