Merck
634131
Sigma-Aldrich
Aluminum titanate
nanopowder, <25 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
Szinonimák:
Aluminum titanium oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Al2TiO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.83
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
98.5% trace metals basis
Forma
nanopowder
részecskeméret
<25 nm (BET)
SMILES string
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.5O.Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Material has high reactivity, low thermal conductivity, high thermal shock resistance, and low thermal expansion.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)