Fontos dokumentumok
593044
Aluminum nitride
nanopowder, <100 nm particle size
Szinonimák:
Aluminium nitride
About This Item
Javasolt termékek
form
nanopowder
Minőségi szint
részecskeméret
<100 nm
mp
>2200 °C (lit.)
sűrűség
3.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#[Al]
InChI
1S/Al.N
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- This review explores the significant properties of aluminum nitride in the context of semiconductor materials, discussing its large bandgap and wide transparency range, which are advantageous for ultraviolet to mid-infrared applications (Li et al., 2021).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?