Merck
452890
Sigma-Aldrich
Sodium borohydride
caplets (18 × 10 × 8 mm), 98%
Szinonimák:
Vertellus, Sodium tetrahydridoborate
About This Item
Lineáris képlet:
NaBH4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
37.83
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
caplets (18 × 10 × 8 mm)
tartalmaz
≤100 ppm MgCO3 as anticaking agent
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Sodium borohydride is a mild reducing agent commonly used for the reduction of aldehydes and ketones to their corresponding alcohols. It is also a promising candidate as a hydrogen carrier and storage media for polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells. NaBH4 caplets can be used for the synthesis of Ti3+-doped titanium dioxide powders from TiO2 powders.
Jogi információk
Vertellus product
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Controllable synthesis and tunable photocatalytic properties of Ti3+-doped TiO2
Ren, Ren and Wen, Zhenhai and Cui, Shumao and Hou, Yang and Guo, Xiaoru and Chen, Junhong
Scientific Reports, 5, 10714-10714 (2015)
Evaluation of Acid Accelerators for an Off-Grid PEM Fuel Cell Power Station Utilizing Solid Sodium Borohydride for Hydrogen Storage
Hsu L, et al.
ECS Transactions, 75(14), 515-520 (2016)
Hydrogen production by hydrolysis of sodium borohydride for PEM fuel cells feeding
International Workshop, Advances in Fuel Cells and the Hydrogen Economy (2008)
Sodium borohydride
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis., 1-13 (2014)
Forty years of hydride reductions.
Brown H C and Krishnamurthy S
Tetrahedron, 35(5), 567-607 (1979)