Merck
615838
Sigma-Aldrich
2-Methylbutane-d12
98 atom % D
Szinonimák:
Isopentane-d12
About This Item
Lineáris képlet:
(CD3)2CDCD2CD3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
tömegeltolódás
M+12
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-59.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-51 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cyril Andrieu et al.
Development (Cambridge, England), 147(7) (2020-04-14)
Matrix metalloproteinases have a broad spectrum of substrates ranging from extracellular matrix components and adhesion molecules to chemokines and growth factors. Despite being mostly secreted, MMPs have been detected in the cytosol, the mitochondria or the nucleus. Although most of